Få mere at vide
2-[4-(Benzyloxy)phenyl]ethanamine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(Benzyloxy)phenyl]ethanamine-d4 |
| CAS | 110790-10-8 |
| Molekylær formel | C15H13D4NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[4-(Benzyloxy)phenyl]ethylamine-d4, 4-Benzyloxyphenethylamine-d4, O-Benzyltyramine-d4, p-Benzyloxyphenylethylamine-d4, 4-(Phenylmethoxy)benzeneethanamine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-12,16H2/i10D2,11D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.33 |
| Formel vægt | 231.1561 |