missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Benzyloxy-2-methoxyphenyl)-2-hydroxy-ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Benzyloxy-2-methoxyphenyl)-2-hydroxy-ethylamine |
| CAS | 60372-08-9 |
| Molekylær formel | C16H19NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | alpha-(Aminomethyl)-3-methoxy-4-(phenylmethoxy)-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-19-16-9-13(14(18)10-17)7-8-15(16)20-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-9,14,18H,10-11,17H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(O)CN |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.33 |
| Formel vægt | 273.1365 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?