missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]carbamic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30310560
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310560 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA629490100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate
CAS 192118-08-4
Molekylær formel C11 H16 N2 O4 S
Mængde 100 mg
Synonym Carbamic acid, [2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-, ethyl ester (9CI), Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate, Ethyl [2-(4-Sulfamoylphenyl)ethyl]carbamate, [2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]carbamic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O4S/c1-2-17-11(14)13-8-7-9-3-5-10(6-4-9)18(12,15)16/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H2,12,15,16)
SMIL CCOC(=O)NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn ethyl N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 272.32
Formel vægt 272.0831
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.