Få mere at vide
[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]carbamic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate |
| CAS | 192118-08-4 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O4 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Carbamic acid, [2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-, ethyl ester (9CI), Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate, Ethyl [2-(4-Sulfamoylphenyl)ethyl]carbamate, [2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]carbamic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O4S/c1-2-17-11(14)13-8-7-9-3-5-10(6-4-9)18(12,15)16/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H2,12,15,16) |
| SMIL | CCOC(=O)NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | ethyl N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.32 |
| Formel vægt | 272.0831 |