Få mere at vide
2-(4-Aminophenylthio)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Aminophenylthio)acetic Acid |
| CAS | 104-18-7 |
| Molekylær formel | C8H9NO2S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2S/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1ccc(SCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-aminophenyl)sulfanylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.23 |
| Formel vægt | 183.0354 |