Få mere at vide
2-(4-Aminophenyl)propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Aminophenyl)propanoic Acid |
| CAS | 59430-62-5 |
| Molekylær formel | C9H11NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(4-Aminophenyl)propanoic Acid, 2-(4-Aminophenyl)propionic Acid, 2-(p-Aminophenyl)propionic Acid, 4-Amino-α-methylbenzeneacetic Acid, p-Amino-α-methylphenylacetic Acid, α-(4-Aminophenyl)-α-methylacetic Acid, α-(p-Aminophenyl)propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-aminophenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vægt | 165.079 |