Få mere at vide
2-(4-aminophenyl)ethylamin, 95%
Artikelnummer. 10265530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10265530 5 g Glasflaske 5g
10407940 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10265530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153840050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13472-00-9 | C8H12N2 | 136,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-00-9
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.2
MDL nummer MFCD00008194
InChI nøgle LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline
PubChem CID 72895
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1CCN)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28 °C
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.0570g/mL
Kogepunkt 103 °C (0,3 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CH2CH2NH2
Brydningsindeks 1,5905 til 1,5945
Mængde 5 g
Beilstein 13, I, 48
Specifik vægtfylde 1.057
Formel vægt 136.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.