Få mere at vide
2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propanol, 97%
Artikelnummer. 10304412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10304412 1 g Glasflaske 1g
10068951 5 g Glasflaske 5g
10157103 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10304412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367810010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 722-92-9 | C9H7F6NO | 259,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 722-92-9
Molekylær formel C9H7F6NO
Molekylvægt (g/mol) 259.15
MDL nummer MFCD00039258
InChI nøgle TZEJXCIGVMTMDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-hexafluoro-2-hydroxyisopropyl aniline, 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 2-4-aminophenyl hexafluoro-2-propanol, 2-4-amino-phenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol, benzenemethanol,4-amino-a,a-bis trifluoromethyl, enamine_005408, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl aniline, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl-aniline, 2-4-aminophenyl hexafluoropropan-2-ol
PubChem CID 577801
IUPAC navn 2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 147 °C til 152 °C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 259.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.