Få mere at vide
2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propanol, 96%
Artikelnummer. 11436966
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436966 25 g 25g
11416966 1 g 1g
11426966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24048.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 722-92-9 | C9H7F6NO | 259,151 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 722-92-9
Molekylær formel C9H7F6NO
Molekylvægt (g/mol) 259.151
MDL nummer MFCD00039258
InChI nøgle TZEJXCIGVMTMDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-hexafluoro-2-hydroxyisopropyl aniline, 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 2-4-aminophenyl hexafluoro-2-propanol, 2-4-amino-phenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol, benzenemethanol,4-amino-a,a-bis trifluoromethyl, enamine_005408, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl aniline, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl-aniline, 2-4-aminophenyl hexafluoropropan-2-ol
PubChem CID 577801
IUPAC navn 2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Smeltepunkt 147 °C til 152 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1473737
Formel vægt 259.15
Procent renhed 96%