Få mere at vide
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 96%
Artikelnummer. 11416966
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416966 1 g 1g
11426966 5 g 5g
11436966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24048.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 722-92-9 | C9H7F6NO | 259.151 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 722-92-9
Molekylær formel C9H7F6NO
Molekylvægt (g/mol) 259.151
MDL nummer MFCD00039258
InChI nøgle TZEJXCIGVMTMDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-hexafluoro-2-hydroxyisopropyl aniline, 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 2-4-aminophenyl hexafluoro-2-propanol, 2-4-amino-phenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol, benzenemethanol,4-amino-a,a-bis trifluoromethyl, enamine_005408, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl aniline, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl-aniline, 2-4-aminophenyl hexafluoropropan-2-ol
PubChem CID 577801
IUPAC navn 2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Smeltepunkt 147°C to 152°C
Mængde 1 g
Beilstein 1473737
Formel vægt 259.15
Procent renhed 96%