missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-4-carbamoyl Butyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| CAS | 2197420-75-8 |
| Molekylær formel | C13 H15 N3 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-4-carbamoyl Butyric Acid, 5-Amino-2-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, 5-Amino-2-(4-amino-1-oxo-isoindolin-2-yl)-5-oxo-pentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O4/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(12(7)18)10(13(19)20)4-5-11(15)17/h1-3,10H,4-6,14H2,(H2,15,17)(H,19,20) |
| SMIL | NC(=O)CCC(N1Cc2c(N)cccc2C1=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-amino-2-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.276 |
| Formel vægt | 277.106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?