Få mere at vide
2-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide, Mikromol
Beskrivelse
2-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanediamide |
| CAS | 2197414-55-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanediamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13H16N4O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC(=O)CCC(N1Cc2c(N)cccc2C1=O)C(=O)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.3 |
| Mængde | 25 mg |