Få mere at vide
2-(4-Amino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Amino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid Potassium Salt |
| CAS | 1391054-81-1 |
| Molekylær formel | C5H7KN4O3S2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O3S2/c6-4-7-3-8-5(9-4)13-1-2-14(10,11)12/h3H,1-2H2,(H,10,11,12)(H2,6,7,8,9) |
| SMIL | C1=NC(=NC(=N1)SCCS(=O)(=O)O)N |
| IUPAC navn | 2-[(4-amino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanyl]ethanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.36 |