Få mere at vide
2-(4-acetylpiperazin-1-yl)pyridin-5-borsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10440584
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10440584 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10440584 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00066DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Acetylpiperazin-1-yl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1073372-01-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C17H26BN3O3
MDL nummer MFCD09027063
Mængde 1 g
Synonym 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethan-1-one
InChI nøgle RNFCDPMIZSSWDQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C
IUPAC navn 1-[4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 331.223
PubChem CID 43811064
Formel vægt 331.22
Procent renhed 97%