missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Acetoxyphenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Acetoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 60037-43-6 |
| Molekylær formel | C10H12O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(2-Hydroxyethyl)phenyl Acetate, 4-(Acetyloxy)benzeneethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-8(12)13-10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(CCO)cc1 |
| IUPAC navn | [4-(2-hydroxyethyl)phenyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?