Få mere at vide
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridin, 98%
Beskrivelse
Svagt diuretikum med kaliumbesparende egenskaber, der blokerer natriumgenoptagelse i nyrerne
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 266723 |
| Merck Index | 14,9599 |
| Formel vægt | 253.27 |
| Procent renhed | 98% |