Få mere at vide
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridin, 98%
Artikelnummer. 11410521
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410521 5 g 5g
11420521 25 g 25g
11430521 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410521 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20044.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 396-01-0 | C12H11N7 | 253,269 g/mol
Svagt diuretikum med kaliumbesparende egenskaber, der blokerer natriumgenoptagelse i nyrerne
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 396-01-0
Molekylær formel C12H11N7
Molekylvægt (g/mol) 253.269
MDL nummer MFCD00006708
InChI nøgle FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triamterene, 2,4,7-triamino-6-phenylpteridine, dyrenium, triamteren, dytac, pterofen, pterophene, triamteril, triteren, ademin
PubChem CID 5546
IUPAC navn 6-phenylpteridin-2,4,7-triamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N=C2N)N=C(N=C3N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 266723
Merck Index 14,9599
Formel vægt 253.27
Procent renhed 98%