Få mere at vide
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol (mix of (±) and meso) |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O2/c1-11(2)13(5,15)9-7-8-10-14(6,16)12(3)4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3 |
| Formel vægt | 226.1933 |