Få mere at vide
2,4,6-Tritert-butylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tritert-butylpyridine |
| CAS | 20336-15-6 |
| Molekylær formel | C17H29N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,4,6-Tri-tert-butylpyridine, 2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine, NSC 175797 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,4,6-tritert-butylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.42 |
| Formel vægt | 247.23 |