Få mere at vide
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 25753-22-4 |
| Molekylær formel | C9 H4 F9 N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4F9N/c10-7(11,12)3-1-4(8(13,14)15)6(19)5(2-3)9(16,17)18/h1-2H,19H2 |
| SMIL | Nc1c(cc(cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,4,6-tris(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.12 |
| Formel vægt | 297.02 |