Få mere at vide
2,4,6-tris(Trifluoromethyl)-1,3,5-triazin, TRC
Artikelnummer. 30136655
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136655 1 g
17980855 100 mg
17903985 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7952281G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-66-1
Molekylær formel C6N3F9
Molekylvægt (g/mol) 285.06
Synonym 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-s-triazine
IUPAC navn 2,4,6-tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazin
SMIL FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-tris(Trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
Formel vægt 284.9949