Få mere at vide
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazin, 98%
Beskrivelse
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin anvendes til fremstilling af 1-phenyl-4,6-bis-trifluormethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin ved at reagere med natrium-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
triazin anvendes til fremstilling af 1-phenyl-4,6-bis-trifluormethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin ved at reagere med natrium-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazolylat-4-carboxylat.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine |
| Tæthed | 1.596 |
| Kogepunkt | 95 °C til 96 °C |
| Flammepunkt | Ingen |
| Brydningsindeks | 1.322 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 302339 |
| Formel vægt | 285.07 |
| Procent renhed | 98% |