Få mere at vide
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazin, 98%
Artikelnummer. 11385035
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385035 1 g 1g
11499477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385035 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22001.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 368-66-1 | C6F9N3 | 285,07 g/mol
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin anvendes til fremstilling af 1-phenyl-4,6-bis-trifluormethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin ved at reagere med natrium-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-
triazin anvendes til fremstilling af 1-phenyl-4,6-bis-trifluormethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin ved at reagere med natrium-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazolylat-4-carboxylat.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-66-1
Molekylær formel C6F9N3
Molekylvægt (g/mol) 285.07
MDL nummer MFCD00042436
InChI nøgle LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tris trifluoromethyl-1,3,5-triazine, s-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl, 2,4,6-tris trifluoromethyl-sym-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl-s-triazine, tris trifluoromethyl-1,3,5-triazine, acmc-1cp6j, 5-26-01-00320 beilstein handbook reference, 1,3,5-triazine,2,4,6-tris trifluoromethyl, 2,4,6-tris trifluoromethyl-1,3,5 triazine
PubChem CID 9715
IUPAC navn 2,4,6-tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin
SMIL FC(F)(F)C1=NC(=NC(=N1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Tæthed 1.596
Kogepunkt 95 °C til 96 °C
Flammepunkt Ingen
Brydningsindeks 1.322
Mængde 1 g
Beilstein 302339
Formel vægt 285.07
Procent renhed 98%