Få mere at vide
2,4,6-Tris(pentadecafluoroheptyl)-1,3,5-triazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tris(pentadecafluoroheptyl)-1,3,5-triazine |
| CAS | 21674-38-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24F45N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,4,6-tris(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptyl)-1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris(pentadecafluoroheptyl)-s-Triazine (8CI), 2,4,6-Tris(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(perfluoroheptyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(perfluoroheptyl)-s-triazine, Tris(perfluoroheptyl)-s-triazine, Tris(perfluoroheptyl)triazine |
| InChI formel | InChI=1S/C24F45N3/c25-4(26,7(31,32)10(37,38)13(43,44)16(49,50)19(55,56)22(61,62)63)1-70-2(5(27,28)8(33,34)11(39,40)14(45,46)17(51,52)20(57,58)23(64,65)66)72-3(71-1)6(29,30)9(35,36)12(41,42)15(47,48)18(53,54)21(59,60)24(67,68)69 |
| SMIL | C1(=NC(=NC(=N1)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,4,6-tris(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptyl)-1,3,5-triazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 1185.2 |
| Vis mere |