Få mere at vide
2,4,6-Tris(heptafluorpropyl)-1,3,5-triazin, Mass Spec Std.
Artikelnummer. 11353816
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353816 5 g 5g
11343816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16883.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 915-76-4 | C12F21N3 | 585,119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 915-76-4
Molekylær formel C12F21N3
Molekylvægt (g/mol) 585.119
MDL nummer MFCD00042438
InChI nøgle KXQUYHRRCVECPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris heptafluoropropyl-s-triazine, s-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, tris perfluoropropyl-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris perfluoropropyl-1,3,5-triazine, perfluorotripropyl-s-triazine, tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, s-triazine,4,6-tris heptafluoropropyl, 1,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl
PubChem CID 70185
IUPAC navn 2,4,6-tris(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropyl)-1,3,5-triazin
SMIL C1(=NC(=NC(=N1)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Navn note Massespec-standard
Tæthed 1.716
Kogepunkt 165 °C
Brydningsindeks 1.311
Mængde 5 g
Beilstein 381010
Formel vægt 585.12