Få mere at vide
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15816640
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
15816640 250 g
1 options
Artikelnummer. 15816640 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8203590250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 101-37-1
Smeltepunkt 26°C to 27°C
Tæthed 1.11 g/cm3 at 30°C
Kogepunkt 149°C to 150°C/3 hPa (Decomposes)
MDL nummer MFCD00006049
Mængde 250 g
Synonym 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, Cyanuric acid triallyl ester, Triallyl cyanurate, 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
Molekylvægt (g/mol) 249.27