Få mere at vide
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazin, 98%, stab. med 100 ppm hydroquinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410847
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410847 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15410847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16274.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 101-37-1 | C12H15N3O3 | 249.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
Navn note stabiliseret med 100 ppm hydroquinon
CAS 101-37-1
Smeltepunkt 25 °C til 28 °C
Kogepunkt 149 °C til 150 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 166 °C (331 °F)
Molekylær formel C12H15N3O3
MDL nummer MFCD00006049
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Synonym triallyl cyanurate, 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine, triallyl cyanaurate, activator oc, rhenofit tac, cyanuric acid triallyl ester, perkalink 300, tripropargyl cyanurate, perkalink 300-50d, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 2-propenyloxy
InChI nøgle BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CCOC1=NC(=NC(=N1)OCC=C)OCC=C
IUPAC navn 2,4,6-tris(prop-2-enoxy)-1,3,5-triazin
Molekylvægt (g/mol) 249.27
PubChem CID 7555
Formel vægt 249.27
Procent renhed 98%