Få mere at vide
2,4,6-Tris-(4-bromophenyl)[1,3,5]triazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tris-(4-bromophenyl)[1,3,5]triazine |
| CAS | 30363-03-2 |
| Molekylær formel | C21H12Br3N3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,4,6-Tris(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tri(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(p-bromophenyl)triazine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H12Br3N3/c22-16-7-1-13(2-8-16)19-25-20(14-3-9-17(23)10-4-14)27-21(26-19)15-5-11-18(24)12-6-15/h1-12H |
| SMIL | Brc1ccc(cc1)c2nc(nc(n2)c3ccc(Br)cc3)c4ccc(Br)cc4 |
| IUPAC navn | 2,4,6-tris(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 546.05 |
| Formel vægt | 542.8581 |