Få mere at vide
2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine, 97%
Artikelnummer. 15417617
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417617 5 g 5g
15407617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36052.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42333-76-6 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42333-76-6
Molekylær formel C18H12N6
Molekylvægt (g/mol) 312.34
MDL nummer MFCD23379843
InChI nøgle UOSYDSDIRAXTTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tris 3-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri-3-pyridinyl-1,3,5-triazine, tris pyridin-3-yl-1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 3-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 11472427
IUPAC navn 2,4,6-tripyridin-3-yl-1,3,5-triazin
SMIL C1=CC(=CN=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CN=CC=C1)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Formel vægt 312.33
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof