missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,6-Tris(2-propen-1-yloxy)-benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tris(2-propen-1-yloxy)-benzaldehyde |
| CAS | 1191271-16-5 |
| Molekylær formel | C16H18O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,4,6-Tris(allyloxy)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O4/c1-4-7-18-13-10-15(19-8-5-2)14(12-17)16(11-13)20-9-6-3/h4-6,10-12H,1-3,7-9H2 |
| SMIL | [H]C(C1=C(OCC=C)C=C(OCC=C)C=C1OCC=C)=O |
| IUPAC navn | 2,4,6-tris(allyloxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.31 |
| Formel vægt | 274.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?