Få mere at vide
2,4,6-Tris(2,4,6-tribomofenoxy)-1,3,5-triazin, TRC
Artikelnummer. 30456028
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30456028 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30456028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8863952.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tris-(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine
CAS 25713-60-4
Molekylær formel C21 H6 Br9 N3 O3
Mængde 2.5 g
Synonym 2,4,6-Tris(2,4,6-tribomophenoxy)-1,3,5-triazine
InChI formel InChI=1S/C21H6Br9N3O3/c22-7-1-10(25)16(11(26)2-7)34-19-31-20(35-17-12(27)3-8(23)4-13(17)28)33-21(32-19)36-18-14(29)5-9(24)6-15(18)30/h1-6H
SMIL Brc1cc(Br)c(Oc2nc(Oc3c(Br)cc(Br)cc3Br)nc(Oc4c(Br)cc(Br)cc4Br)n2)c(Br)c1
IUPAC navn 2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazin
Molekylvægt (g/mol) 1067.43
Formel vægt 1058.306