Få mere at vide
2,4,6-triphenylpyryliumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453747
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453747 25 g 25g
11443747 5 g 5g
11463747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18217.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 448-61-3 | C23H17BF4O | 396.19 g/mol
2,4,6-Triphenylpyryliumtetrafluorborat bruges som sensibilisator til at udføre fotooxidation af cathecol. Det bruges også til fremstilling af tre N-alkylpyridinium fotosensibilisatorer ved at reagere med (1R,2S)-(-)-norephedrin, (S)-(+)-2-(aminomethyl)pyrrolidin og (R)-(-)-1-cyclohexylethylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Triphenylpyryliumtetrafluorborat bruges som sensibilisator til at udføre fotooxidation af katekol. Det bruges også til fremstilling af tre N-alkylpyridinium fotosensibilisatorer ved at reagere med (1R,2S)-(-)-norephedrin, (S)-(+)-2-(aminomethyl)pyrrolidin og (R)-(-)-1-cyclohexylethylamin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand, ethylalkohol, diethylether. Opløselig i trifluoreddikesyre.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under inert gas. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 448-61-3
Molekylær formel C23H17BF4O
Molekylvægt (g/mol) 396.19
MDL nummer MFCD00012001
InChI nøgle VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triphenylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-triphenyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-triphenylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, 2,4,6-triphenyl-pyrylium tetrafluoroborate
PubChem CID 9930615
IUPAC navn 2,4,6-triphenylpyrylium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=[O+]C(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 248°C to 254°C
Mængde 25 g
Beilstein 3586533
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water,ethyl alcohol,diethyl ether. Soluble in trifluroacetic acid.
Formel vægt 396.2
Procent renhed 97%