Få mere at vide
2,4,6-Triphenylpyryliumtetrafluoroborat, 97 %
Beskrivelse
2,4,6-Triphenylpyryliumtetrafluorborat bruges som sensibilisator til at udføre fotooxidation af cathecol. Det bruges også til fremstilling af tre N-alkylpyridinium fotosensibilisatorer ved at reagere med (1R,2S)-(-)-norephedrin, (S)-(+)-2-(aminomethyl)pyrrolidin og (R)-(-)-1-cyclohexylethylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4,6-Triphenylpyryliumtetrafluorborat bruges som sensibilisator til at udføre fotooxidation af katekol. Det bruges også til fremstilling af tre N-alkylpyridinium fotosensibilisatorer ved at reagere med (1R,2S)-(-)-norephedrin, (S)-(+)-2-(aminomethyl)pyrrolidin og (R)-(-)-1-cyclohexylethylamin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand, ethylalkohol, diethylether. Opløselig i trifluoreddikesyre.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under inert gas. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 248°C to 254°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3586533 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,ethyl alcohol,diethyl ether. Soluble in trifluroacetic acid. |
| Formel vægt | 396.2 |
| Procent renhed | 97% |