Få mere at vide
2,4,6-Triphenylaniline, 98%
Artikelnummer. 11446676
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446676 1 g 1g
11456676 5 g 5g
11466676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24871.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6864-20-6 | C24H19N | 321.423 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6864-20-6
Molekylær formel C24H19N
Molekylvægt (g/mol) 321.423
MDL nummer MFCD00012371
InChI nøgle AGWKGKUGJDMKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triphenyl-anilin, 2,4,6-triphenylphenylamine, bidd:gt0713, 2,4,6-triphenylaniline, 3,5-diphenyl-1,1'-biphenyl-2-amine, 1,1':3',1-terphenyl-2'-amine,5'-phenyl, 5'-phenyl-1,1':3',1-terphenyl-2'-amine, 1,1':3',1-terphenyl-2'-amine, 5'-phenyl
PubChem CID 629425
IUPAC navn 2,4,6-triphenylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C(=C2)C3=CC=CC=C3)N)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triphenylaniline
Smeltepunkt 122°C to 125°C
Mængde 1 g
Formel vægt 321.43
Procent renhed 98%