Få mere at vide
2,4,6-Triphenyl-s-triazine, 98+%
Artikelnummer. 10147560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10147560 25 g Glasflaske 25g
10055982 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10147560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422190250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 493-77-6 | C21H15N3 | 309.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 493-77-6
Molekylær formel C21H15N3
Molekylvægt (g/mol) 309.37
MDL nummer MFCD00006051
InChI nøgle HBQUOLGAXBYZGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyaphenine, triphenyl-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-triphenyl, 2,4,6-triphenyl-s-triazine, kyaphenine, s-triphenyltriazine, 2,4,6-triphenyltriazine, triphenyl-1,3,5-triazine, s-triazine, 2,4,6-triphenyl-8ci, s-triazine, 2,4,6-triphenyl
PubChem CID 10305
IUPAC navn 2,4,6-triphenyl-1,3,5-triazin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Triphenyl-s-triazine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 231°C to 236°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 26, V,3, 26
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene,toluene,chcl3,soluble in acetic acid
Formel vægt 309.36
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Triphenyl-s-triazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.