Få mere at vide
2,4,6-Trimethylthiophenol, 97%
Artikelnummer. 11349869
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349869 1 g 1g
11359869 5 g 5g
11369869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24798.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1541-10-2 | C9H12S | 152,255 g/mol
2,4,6-Trimethylthiophenol, anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Trimethylthiophenol, anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1541-10-2
Molekylær formel C9H12S
Molekylvægt (g/mol) 152.255
MDL nummer MFCD00218475
InChI nøgle PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
PubChem CID 284449
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzenthiol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylthiophenol
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 152.25
Procent renhed 97%