Få mere at vide
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate, 98+%
Artikelnummer. 11380054
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380054 5 g 5g
11390054 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380054 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00467.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 773-01-3 | C8H11BF4O | 209.98 g/mol
Det bruges i de radikale aryleringsreaktioner af 4, 6, 8-trimethylazulen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i de radikale aryleringsreaktioner af 4, 6, 8-Trimethylazulen
.
Opløselighed Opløselig i vand og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 773-01-3
Molekylær formel C8H11BF4O
Molekylvægt (g/mol) 209.98
MDL nummer MFCD00032098
InChI nøgle PYOPRIFMELCENN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoborate, 2,4,6-trimethylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, 2,4,6-trimethyl-1$l^ 4-pyran-1-ylium tetrafluoroborate
PubChem CID 164732
IUPAC navn 2,4,6-trimethylpyrylium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CC1=CC(C)=[O+]C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 224°C to 226°C
Mængde 5 g
Beilstein 3639361
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 209.98
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate