Få mere at vide
2,4,6-Trimethylphenyl-isocyanat, 98%
Artikelnummer. 11363266
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363266 5 g 5g
11353266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12611.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2958-62-5 | C10H11NO | 161,204 g/mol
2,4,6-Trimethylphenylisocyanat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Trimethylphenylisocyanat anvendes som et organisk kemisk
syntesemellemprodukt.
Opløselighed Det hydrolyseres
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, alkoholer, aminer, baser og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2958-62-5
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.204
MDL nummer MFCD00019909
InChI nøgle HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylphenyl isocyanate, mesityl isocyanate, 2,4,6-trimethylphenylisocyanate, acmc-1ckns, 2,4,6-trimethylbenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,3,5-trimethyl-benzene, #
PubChem CID 595239
IUPAC navn 2-isocyanato-1,3,5-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)N=C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Smeltepunkt 43 °C til 46 °C
Kogepunkt 218 °C til 220 °C
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Lugt Irriterende
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2085601
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det hydrolyserer i vand.
Formel vægt 161.21
Procent renhed 98%