Få mere at vide
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate, 98%
Artikelnummer. 11353266
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353266 1 g 1g
11363266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12611.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2958-62-5 | C10H11NO | 161.204 g/mol
2,4,6-Trimethylphenylisocyanat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Trimethylphenylisocyanat anvendes som et organisk kemisk
syntesemellemprodukt.
Opløselighed Det hydrolyseres
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, alkoholer, aminer, baser og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2958-62-5
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.204
MDL nummer MFCD00019909
InChI nøgle HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylphenyl isocyanate, mesityl isocyanate, 2,4,6-trimethylphenylisocyanate, acmc-1ckns, 2,4,6-trimethylbenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,3,5-trimethyl-benzene, #
PubChem CID 595239
IUPAC navn 2-isocyanato-1,3,5-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)N=C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Smeltepunkt 43°C to 46°C
Kogepunkt 218°C to 220°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Lugt Irritating
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2085601
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It hydrolyzes in water.
Formel vægt 161.21
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.