Få mere at vide
2,4,6-Trimethylphenol-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trimethylphenol-d11 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5,10H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D |
| Formel vægt | 147.1579 |