Få mere at vide
2,4,6-Trimethylphenol, 99%
Artikelnummer. p-3758108 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10356880
Brand: Thermo Scientific Acros 140210100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-60-6
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
MDL nummer MFCD00002235
InChI nøgle BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
PubChem CID 10698
IUPAC navn 2,4,6-trimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trimethylphenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70°C to 73°C
Farve Beige
Kogepunkt 220°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3C6H2OH
Mængde 10 g
Beilstein 06, 518
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Needles