Få mere at vide
2,4,6-Trimethylphenol, 99%
Artikelnummer. 10356880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356880 10 g Glasflaske 10g
10005763 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140210100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-60-6
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
MDL nummer MFCD00002235
InChI nøgle BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
PubChem CID 10698
IUPAC navn 2,4,6-trimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trimethylphenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70 °C til 73 °C
Farve Beige
Kogepunkt 220 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3C6H2OH
Mængde 10 g
Beilstein 06, 518
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinske nåle