Få mere at vide
2,4,6-Trimethylphenol, 98%
Artikelnummer. p-7022320
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11494090
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15041.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 527-60-6
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00002235
InChI nøgle BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
PubChem CID 10698
IUPAC navn 2,4,6-trimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylphenol
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Kogepunkt 220°C to 221°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2430
Formel vægt 136.2
Procent renhed 98%