Få mere at vide
2,4,6-Trimethylphenol, 98%
Artikelnummer. 11494090
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494090 25 g 25g
11437297 100 g 100g
11447297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494090 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15041.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-60-6
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00002235
InChI nøgle BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
PubChem CID 10698
IUPAC navn 2,4,6-trimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylphenol
Smeltepunkt 70 °C til 74 °C
Kogepunkt 220 °C til 221 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2430
Formel vægt 136.2
Procent renhed 98%