Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan, 97%
Artikelnummer. 11473357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473357 25 g 25g
11463357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11473357 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A17139.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 21411-42-7
Molekylær formel C10H14S
Molekylvægt (g/mol) 166.282
MDL nummer MFCD00173911
InChI nøgle LJZYEPXPMRRXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylbenzyl mercaptan, mesitylmethanethiol, 2,4,6-trimethylphenyl methanethiol, benzenemethanethiol,2,4,6-trimethyl, benzenemethanethiol, 2,4,6-trimethyl, trimethylbenzylmercaptane, acmc-1ch2x, 2,4,6-trimethylbenzylmercaptan, 2,4,6-trimethylphenyl methane-1-thiol
PubChem CID 301953
IUPAC navn (2,4,6-trimethylphenyl)methanethiol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)CS)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan
Smeltepunkt 46°C to 47°C
Kogepunkt 120°C (5 mmHg)
Lugt Unpleasant
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 166.29
Procent renhed 97%