Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan |
| CAS | 21411-42-7 |
| Molekylær formel | C10 H14 S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14S/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-5,11H,6H2,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)c(CS)c(C)c1 |
| IUPAC navn | (2,4,6-trimethylphenyl)methanethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.283 |
| Formel vægt | 166.082 |