Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30454308
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454308 10 g
30451593 5 g
30449000 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79595510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1585-16-6
Molekylær formel C10 H13 Cl
Molekylvægt (g/mol) 168.66
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
SMIL Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylbenzyl Chloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H13Cl/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-5H,6H2,1-3H3
Formel vægt 168.0706