Få mere at vide
2,4,6-trimethylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10119232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10119232 10 g Glasflaske 10g
10522763 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10119232 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 244280100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 938-18-1 | C10H11ClO | 182.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938-18-1
Molekylær formel C10H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00013650
InChI nøgle UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
PubChem CID 97038
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzoylchlorid
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trimethylbenzoyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Kogepunkt 143°C to 146°C (60.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5280 to 1.53
Mængde 10 g
Formel vægt 182.65
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.