Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride, 98+%
Artikelnummer. p-7021885
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11417027
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14407.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 938-18-1 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid anvendes, i nærvær af pyridin, til at beskytte OH-grupper som mesitoatestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid anvendes, i nærvær af pyridin, til
at beskytte OH-grupper som mesitoatestere.
Opløselighed Reagerer langsomt med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Luft- og fugtfølsom. Opbevares under nitrogen. Uforeneligt med stærkt oxidationsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938-18-1
Molekylær formel C10H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 182.647
MDL nummer MFCD00013650
InChI nøgle UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
PubChem CID 97038
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzoylchlorid
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Tæthed 1.1
Kogepunkt 143°C to 146°C (60 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 776108
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts slowly with water.
Formel vægt 182.65
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride