Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride, 98+%
Artikelnummer. 11427027
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427027 50 g 50g
11417027 10 g 10g
11437027 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14407.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 938-18-1 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid anvendes, i nærvær af pyridin, til at beskytte OH-grupper som mesitoatestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid anvendes, i nærvær af pyridin, til
at beskytte OH-grupper som mesitoatestere.
Opløselighed Reagerer langsomt med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Luft- og fugtfølsom. Opbevares under nitrogen. Uforeneligt med stærkt oxidationsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938-18-1
Molekylær formel C10H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 182.647
MDL nummer MFCD00013650
InChI nøgle UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
PubChem CID 97038
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzoylchlorid
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Tæthed 1.1
Kogepunkt 143°C to 146°C (60 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 776108
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts slowly with water.
Formel vægt 182.65
Procent renhed ≥98%